Läs mer
Quickfit™ Adapter för destillationsstänkhuvud
Beskrivning
Ta emot destillat från en kondensor. De QuickFit™ destillationsstänkhuvudet minskar risken för att rå vätska kommer in i ångströmmen.
Ett stänkhuvud för användning i destillationsaggregat där kondensorn är monterad i vertikalt läge - Nedre konen accepterar kolven, den övre konen accepterar kondensorn - Stänkhuvudet minskar indragningen av rå vätska i ångströmmen
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| För användning med (applikation) | Destillationsaggregat där kondensorn är monterad i vertikalt läge |
| Konstorlek | 19/26 (kondensator), 19/26 Fflask) |
| Produkttyp | Adapter för destillationsstänkhuvud |