Läs mer
Quickfit™ Adapter för destillationsstänkhuvud
Produktkod. 12435396
Change view
Konstorlek:
19/26 (kondensator), 19/26 Fflask)
19/26 (kondensor), 24/29 (kolv)
24/29 (kondensor), 24/29 (kolv)
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Konstorlek Förpackningsstorlek
12435396 24/29 (kondensor), 24/29 (kolv) Varje
12078493 19/26 (kondensator), 19/26 Fflask) Varje
12415396 19/26 (kondensor), 24/29 (kolv) Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12435396 Leverantör Quickfit Leverantörsnummer SH7/53
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1041.60 SEK
    899.72 SEK / Paket med 1
    Save 141.88 SEK
    13% Av
Beräknad leverans: 30-11-2026
Ta emot destillat från en kondensor. De QuickFit™ destillationsstänkhuvudet minskar risken för att rå vätska kommer in i ångströmmen.
Ta emot destillat från en kondensor. De QuickFit™ destillationsstänkhuvudet minskar risken för att rå vätska kommer in i ångströmmen.
Ett stänkhuvud för användning i destillationsaggregat där kondensorn är monterad i vertikalt läge - Nedre konen accepterar kolven, den övre konen accepterar kondensorn - Stänkhuvudet minskar indragningen av rå vätska i ångströmmen
Specifikationer
Material Borosilikatglas (3.3)
För användning med (applikation) Destillationsaggregat där kondensorn är monterad i vertikalt läge
Konstorlek 24/29 (kondensor), 24/29 (kolv)
Produkttyp Adapter för destillationsstänkhuvud