Läs mer
Quickfit™ Adapter för destillationsstänkhuvud
Produktkod. p-8002994
Konstorlek:
19/26 (kondensor), 19/26 (kolv)
19/26 (kondensor), 24/29 (kolv)
24/29 (kondensor), 24/29 (kolv)
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12078493
Brand: Quickfit SH7/12
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ta emot destillat från en kondensor. De QuickFit™ destillationsstänkhuvudet minskar risken för att rå vätska kommer in i ångströmmen.
Ta emot destillat från en kondensor. De QuickFit™ destillationsstänkhuvudet minskar risken för att rå vätska kommer in i ångströmmen.
Ett stänkhuvud för användning i destillationsaggregat där kondensorn är monterad i vertikalt läge - Nedre konen accepterar kolven, den övre konen accepterar kondensorn - Stänkhuvudet minskar indragningen av rå vätska i ångströmmen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Borosilikatglas (3.3)
För användning med (applikation) Destillationsaggregat där kondensorn är monterad i vertikalt läge
Konstorlek 19/26 (kondensor), 19/26 (kolv)
Produkttyp Adapter för destillationsstänkhuvud