Läs mer
Quickfit™ Släpp tratt
Produktkod. 15728037
Change view
Kapacitet (metrisk):
25 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
15728037 25 ml Varje
1 options
Produktkod. 15728037 Leverantör Quickfit Leverantörsnummer ML/FUN
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    875.00 SEK
    720.47 SEK / Paket med 1
    Save 154.53 SEK
    17% Av
Beräknad leverans: 07-12-2026
Quickfit™ Dropping Funnel är designad för användning med ML1 mikroskala kit.
  • Utbytbar PTFE krannyckel
  • Levereras komplett med skruvförbindning, O-ring och tätningsskiva
  • Kan användas i kombination med mikroskalig glaspropp
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 25 ml
För användning med (utrustning) ML1 mikroskala kit
Inkluderar Utbytbar PTFE krannyckel
Produkttyp Släpp tratt