Läs mer
Quickfit™ Adapter för expansionsuttag
Konstorlek:
14/23
19/10
19/26
24/29
29/32
Standard konisk led nr.:
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
40/38
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
Beskrivning
Anslut stora slipade glasfogar med mindre storlekar med QuickFit™ adapter för expansionsuttag
- Useful for the connection of dissimilar sized ground glass joints
- Large sized socket at the top and small sized cone at the base
Specifikationer
Specifikationer
| Konstorlek | 29/32 |
| För användning med (applikation) | Useful for the connection of dissimilar sized ground Glass joints |
| Material | Borosilicate Glass |
| Produkttyp | Expansion adapter |
| Standard konisk led nr. | 40/38 |