Läs mer
Quickfit™ Adapter för expansionsuttag
Beskrivning
Anslut stora slipade glasfogar med mindre storlekar med QuickFit™ adapter för expansionsuttag
- Användbar för anslutning av slipade glasfogar av olika storlek
- Stort uttag i toppen och liten kon i basen
Specifikationer
Specifikationer
| Konstorlek | 14/23 |
| För användning med (applikation) | Användbar för anslutning av slipade glasfogar av olika storlek |
| Material | Borsilikatglas |
| Produkttyp | Expansionsadapter |
| Standard konisk led nr. | 19/26 |