Läs mer
Quickfit™ Quickfit™ Adapter för expansionsuttag
Produktkod. 12156220
Change view
Konstorlek:
14/23
19/10
19/26
24/29
29/32
Standard konisk led nr.:
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
40/38
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Konstorlek Standard konisk led nr. Förpackningsstorlek
12156220 19/26 24/29 Paket med 2
12146220 14/23 19/26 Paket med 2
10427820 19/26 34/35 Paket med 2
12495436 14/23 24/29 Paket med 2
11928044 14/23 29/32 Paket med 2
12614901 19/10 14/23 Paket med 2
11996124 19/26 29/32 Paket med 2
10881391 24/29 29/32 Paket med 2
12425446 29/32 34/35 Paket med 2
11389093 29/32 40/38 Varje
10146454 24/29 34/35 Paket med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Produktkod. 12156220 Leverantör Quickfit™ Leverantörsnummer XA32
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    575.00 SEK
    469.77 SEK / Paket med 2
    Save 105.23 SEK
    18% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av borosilikatglas. Förbinder stora slipade glasfogar med mindre. Med QuickFit™ adapter för expansionsuttag.
Anslut stora slipade glasfogar med mindre storlekar med QuickFit™ adapter för expansionsuttag
  • Användbar för anslutning av slipade glasfogar av olika storlek
  • Stort uttag i toppen och liten kon i basen
Specifikationer
Konstorlek 19/26
För användning med (applikation) Användbar för anslutning av slipade glasfogar av olika storlek
Material Borsilikatglas
Produkttyp Expansionsadapter
Standard konisk led nr. 24/29