Läs mer
Quickfit™ Adapter för expansionsuttag
Produktkod. 12425446
Konstorlek:
14/23
19/10
19/26
24/29
29/32
Standard konisk led nr.:
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
40/38
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
Produktkod. 12425446
Brand: Quickfit XA54
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av borosilikatglas. Förbinder stora slipade glasfogar med mindre. Med QuickFit™ adapter för expansionsuttag.
Anslut stora slipade glasfogar med mindre storlekar med QuickFit™ adapter för expansionsuttag
  • Användbar för anslutning av slipade glasfogar av olika storlek
  • Stort uttag i toppen och liten kon i basen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Konstorlek 29/32
För användning med (applikation) Användbar för anslutning av slipade glasfogar av olika storlek
Material Borsilikatglas
Produkttyp Expansionsadapter
Standard konisk led nr. 34/35