Läs mer
Quickfit™ Kvinnlig sfärisk kulled
Ledstorlek:
S13
S19
S29
S35
S41
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 5
Varje
Beskrivning
För användning med manliga kulleder MS:
- Kvinnliga koppleder precision tillverkade enligt högsta standard
- Sfäriska leder tillverkas med en ungefärlig skaftlängd på 100 mm
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Kvinnlig sfärisk kulled |
| Ledstorlek | S19 |
| Tjocklek (engelska) Vägg | 0,06 tum. |
| Tjocklek (metrisk) vägg | 1.5mm |