Läs mer
Quickfit™ Kvinnlig sfärisk kulled
Produktkod. 13411909
Ledstorlek:
S13
S19
S29
S35
S41
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 5
Varje
Produktkod. 13411909
Brand: Quickfit FS29UB
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning med manliga kulleder MS:
  • Kvinnliga koppleder precision tillverkade enligt högsta standard
  • Sfäriska leder tillverkas med en ungefärlig skaftlängd på 100 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Kvinnlig sfärisk kulled
Ledstorlek S29
Tjocklek (engelska) Vägg 0,1 tum
Tjocklek (metrisk) vägg 2.5mm