Läs mer
Quickfit™ Kvinnlig sfärisk kulled
Ledstorlek:
S13
S19
S29
S35
S41
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 5
Varje
Beskrivning
För användning med manliga kulleder MS:
- Female cup joints precision manufactured to the highest standards
- Spherical joints are manufactured with an approximate shank length of 100mm
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 1/Pk. |
| Objektbeskrivning | Bore: 27mm, Length: 100mm |
| Typ | Spherical Ball Joint |
| Ledstorlek | S41 |
| Standard konisk led nr | Shank Dia.: 28mm |
| Tjocklek (metrisk) vägg | 2.8mm |