Läs mer
Pyrex™ Quickfit™ Glasnyckel och skaft med kon
Produktkod. 11331875
Kapacitet (metrisk):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Konstorlek:
14/23
19/26
Kran:
2,0 mm hål
2,5 mm borrning
2,5 mm hål
4,0 mm borrning
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
Produktkod. 11331875
Brand: Pyrex™ D1/11
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillsätt vätska till det mesta Quickfit™ kolvar och sammansättningar. Pyrex™ Quickfit™ Glasnyckel och skaft med kon inkluderar kran med utbytbar glasnyckel.
  • Överensstämmer med ISO 4800
  • Trattstam med slipad glaskon för enkel inbyggnad i Quickfit™ kolvar och sammansättningar
  • Kran har utbytbar glasnyckel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 50 ml
Material Borsilikatglas
Certifikat och efterlevnad ISO 4800
Konstorlek 14/23
Inkluderar Slipad glaskon, kran med glasnyckel
Kran 2,0 mm hål
Produkttyp Släpp tratt