Läs mer
Pyrex™ Quickfit™ Glasnyckel och skaft med kon
Produktkod. 11341875
Change view
Kapacitet (metrisk):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Konstorlek:
14/23
19/26
Kran:
2,0 mm hål
2,5 mm borrning
2,5 mm hål
4,0 mm borrning
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Konstorlek Kran unitSize
11341875 100 ml 14/23 2,5 mm hål Varje
11351875 100 ml 19/26 2,5 mm hål Varje
11331875 50 ml 14/23 2,0 mm hål Varje
11361875 250 ml 19/26 2,5 mm borrning Varje
15517790 500 ml 19/26 4,0 mm borrning Paket med 5
15537790 1000 ml 19/26 4,0 mm borrning Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 11341875 Leverantör Pyrex™ Leverantörsnummer D1/21
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillsätt vätska till det mesta Quickfit™ kolvar och sammansättningar. Pyrex™ Quickfit™ Glasnyckel och skaft med kon inkluderar kran med utbytbar glasnyckel.
  • Överensstämmer med ISO 4800
  • Trattstam med slipad glaskon för enkel inbyggnad i Quickfit™ kolvar och sammansättningar
  • Kran har utbytbar glasnyckel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 100 ml
Material Borsilikatglas
Certifikat och efterlevnad ISO 4800
Konstorlek 14/23
Inkluderar Slipad glaskon, kran med glasnyckel
Kran 2,5 mm hål
Produkttyp Släpp tratt