Läs mer
Pyrex™ Quickfit™ Glasnyckel och skaft med kon
Produktkod. 15517790
Kapacitet (metrisk):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Konstorlek:
14/23
19/26
Kran:
2,0 mm hål
2,5 mm borrning
2,5 mm hål
4,0 mm borrning
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
Produktkod. 15517790
Brand: Pyrex™ D1/42
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Tillsätt vätska till det mesta Quickfit™ kolvar och sammansättningar. Pyrex™ Quickfit™ Glasnyckel och skaft med kon inkluderar kran med utbytbar glasnyckel.
  • Complies with ISO 4800
  • Funnel stem with ground glass cone for easy incorporation into Quickfit™ flasks and assemblies
  • Stopcock has interchangeable glass key
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 500 ml
Material Pyrex Glass, Borosilicate Glass
Certifikat och efterlevnad ISO 4800
Konstorlek 19/26
Inkluderar Ground glass cone, stopcock with glass key
Kran 4,0 mm borrning
Produkttyp Dropping funnel