Läs mer
Pyrex™ Quickfit™ Glasnyckel och skaft med kon
Kapacitet (metrisk):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Konstorlek:
14/23
19/26
Kran:
2,0 mm hål
2,5 mm borrning
2,5 mm hål
4,0 mm borrning
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
Beskrivning
- Complies with ISO 4800
- Funnel stem with ground glass cone for easy incorporation into Quickfit™ flasks and assemblies
- Stopcock has interchangeable glass key
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 1000 ml |
| Material | Pyrex Glass, Borosilicate Glass |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 4800 |
| Konstorlek | 19/26 |
| Inkluderar | Ground glass cone, stopcock with glass key |
| Kran | 4,0 mm borrning |
| Produkttyp | Dropping funnel |