Läs mer
Quickfit™ Tratt med slipad glaskon
Konstorlek:
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
Förpackningsstorlek:
Varje
Description
Tillverkad av kemiskt resistent Pyrex™ Borosilikatglas. Quickfit™ Tratt med slipad glaskon är designad för att överföra pulver till Quickfit™ kolvar och kärl.
- Designad för att överföra pulver till Quickfit™ kolvar och kärl
- Med Quickfit™ slipad glaskon
- Tillverkad av kemiskt resistent Pyrex™ Borosilikatglas
Specifications
Specifications
| Diameter (metrisk) Överst | 105mm |
| Material | Borsilikatglas |
| Konstorlek | 29/32 |
| Inkluderar | Quickfit™ Slipad glaskon |
| Produkttyp | Pulvertratt |