Läs mer
Quickfit™ Tratt med slipad glaskon
Produktkod. 12094213
Konstorlek:
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12094213
Brand: Quickfit CF5/1
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av kemiskt resistent Pyrex™ Borosilikatglas. Quickfit™ Tratt med slipad glaskon är designad för att överföra pulver till Quickfit™ kolvar och kärl.
  • Designad för att överföra pulver till Quickfit™ kolvar och kärl
  • Med Quickfit™ slipad glaskon
  • Tillverkad av kemiskt resistent Pyrex™ Borosilikatglas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) Överst 105mm
Material Borsilikatglas
Konstorlek 14/23
Inkluderar Quickfit™ Slipad glaskon
Produkttyp Pulvertratt