Läs mer
Quickfit™ Konisk glastratt med glassintrad skiva
Diameter (metrisk) skiva:
20 mm
30 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Tillverkad av kemiskt resistent borosilikatglas. Quickfit™ Konisk glastratt med glassintrad skiva är resistent mot de flesta frätande reagenser som ammoniak och svavelsyra. Konisk form med glassintrad skiva eliminerar behovet av filterpapper. Inbyggd slipad glaskon på skaftet ansluter till Quickfit™ Büchner-kolvar och -kärl.
- Konisk form med glassintrad skiva
- Beständig mot de flesta frätande reagenser - Ammoniak, svavelsyra, etc
- Med inbyggd slipad glaskon på skaftet för anslutning till Quickfit™ Büchner-kolvar
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Borsilikatglas |
| Konstorlek | 19/26 |
| För användning med (applikation) | För att ansluta till Quickfit™ Buchner-kolvar |
| Diameter (metrisk) skiva | 30 mm |
| Inkluderar | Sintrad glasskiva |
| Porositet | 3 |
| Porstorlek | 16 till 40 μm |
| Produkttyp | Filtertratt |