Läs mer
Quickfit™ Konisk glastratt med glassintrad skiva
Produktkod. 12455386
Diameter (metrisk) skiva:
20 mm
30 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12455386
Brand: Quickfit SF4A32
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av kemiskt resistent borosilikatglas. Quickfit™ Konisk glastratt med glassintrad skiva är resistent mot de flesta frätande reagenser som ammoniak och svavelsyra. Konisk form med glassintrad skiva eliminerar behovet av filterpapper. Inbyggd slipad glaskon på skaftet ansluter till Quickfit™ Büchner-kolvar och -kärl.
  • Konisk form med glassintrad skiva
  • Beständig mot de flesta frätande reagenser - Ammoniak, svavelsyra, etc
  • Med inbyggd slipad glaskon på skaftet för anslutning till Quickfit™ Büchner-kolvar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Borsilikatglas
Konstorlek 19/26
För användning med (applikation) För att ansluta till Quickfit™ Buchner-kolvar
Diameter (metrisk) skiva 20 mm
Inkluderar Sintrad glasskiva
Porositet 3
Porstorlek 16 till 40 μm
Produkttyp Filtertratt