Läs mer
Quickfit™ Glastratt med Rotaflo™ Avstängningskran och öppen topp
Produktkod. 15567790
Change view
Kapacitet (metrisk):
50 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
15567790 50 ml Paket med 5
1 options
Produktkod. 15567790 Leverantör Quickfit Leverantörsnummer D3/12
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7187.25 SEK
    6040.60 SEK / Paket med 5
    Save 1146.65 SEK
    15% Av
Beräknad leverans: 26-11-2026
Möjliggör enkel montering på toppen av Quickfit™ kromatografikolonner etc där utskjutande stam skulle vara oönskat.
  • Överensstämmer med ISO 4800, typ 3
  • Med stam innanför konen
  • GP Rotaflo™ kran med PTFE-nyckel för fettfri prestanda
  • Med öppen topp istället för uttag för enkel tillsats av lösningar
Specifikationer
Diameter (metrisk) Överst 28mm
Kapacitet (metrisk) 50 ml
Material Borsilikatglas
Certifikat och efterlevnad ISO 4800
Konstorlek 19/26
Inkluderar GP Rotaflo™ kran, PTFE-nyckel
Produkttyp Släpp tratt