Läs mer
Quickfit™ Glastratt med Rotaflo™ Avstängningskran och PTFE-nyckel
Produktkod. 12070073
Change view
Kapacitet (metrisk):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Konstorlek:
14/23
19/26
Kran:
3 mm hål
6 mm borr
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Konstorlek Kran Förpackningsstorlek
12070073 250 ml 19/26 3 mm hål Varje
12050073 100 ml 14/23 3 mm hål Varje
12060073 100 ml 19/26 3 mm hål Varje
11371875 50 ml 14/23 3 mm hål Varje
15527790 500 ml 19/26 6 mm borr Paket med 5
15547790 1000 ml 19/26 6 mm borr Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 12070073 Leverantör Quickfit Leverantörsnummer D1/32GP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1920.00 SEK
    1582.98 SEK / Paket med 1
    Save 337.02 SEK
    17% Av
Beräknad leverans: 07-01-2027
Försedd med GP Rotaflo™ kran med PTFE-nyckel. Quickfit™ Glastratt med Rotaflo™ Avstängningskran och PTFE-nyckel kräver inte smörjning eller förorenande fetter och fastnar inte med frätande lösningar. Överensstämmer med ISO 4800 Typ 3 standarder.
  • Överensstämmer med ISO 4800, Typ 3
  • Trattstam med slipad glaskon för enkel inbyggnad i hylsor på Quickfit™ kolvar och kärl.
  • Försedd med GP Rotaflo™ kran med PTFE-nyckel
    - Ingen smörjning krävs
    - Inga förorenande fetter
    - Inget anfall med frätande lösningar
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 250 ml
Material Borsilikatglas
Certifikat och efterlevnad ISO 4800
Konstorlek 19/26
Inkluderar GP Rotaflo™ kran med PTFE-nyckel, kon
Kran 3 mm hål
Produkttyp Släpp tratt