Läs mer
Quickfit™ Glastratt med Rotaflo™ Avstängningskran och PTFE-nyckel
Kapacitet (metrisk):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Konstorlek:
14/23
19/26
Kran:
3 mm hål
6 mm borrning
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
Beskrivning
- Complies to ISO 4800, Type 3
- Funnel stem with ground-glass cone for easy incorporation into the sockets of Quickfit™ flasks and vessels.
- Fitted with GP Rotaflo™ stopcock with PTFE key
- No lubrication required
- No contaminating greases
- No seizure with caustic solutions
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 1000 ml |
| Material | Pyrex Glass, Borosilicate Glass |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 4800 |
| Konstorlek | 19/26 |
| Inkluderar | GP Rotaflo™ stopcock with PTFE key, cone |
| Kran | 6 mm borrning |
| Produkttyp | Dropping funnel |