Läs mer
Quickfit™ Glastratt med Rotaflo™ Avstängningskran och PTFE-nyckel
Kapacitet (metrisk):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Konstorlek:
14/23
19/26
Kran:
3 mm hål
6 mm borrning
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
Beskrivning
- Överensstämmer med ISO 4800, Typ 3
- Trattstam med slipad glaskon för enkel inbyggnad i hylsor på Quickfit™ kolvar och kärl.
- Försedd med GP Rotaflo™ kran med PTFE-nyckel
- Ingen smörjning krävs
- Inga förorenande fetter
- Inget anfall med frätande lösningar
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 100 ml |
| Material | Borsilikatglas |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 4800 |
| Konstorlek | 14/23 |
| Inkluderar | GP Rotaflo™ kran med PTFE-nyckel, kon |
| Kran | 3 mm hål |
| Produkttyp | Släpp tratt |