Läs mer
Quickfit™ Glasskarvhylsor
Ledstorlek:
14/23
16/7
19/10
19/26
21/12
24/29
29/32
34/35
40/38
45/40
60/46
Tjocklek (metrisk) vägg:
1,5 mm
1,8 mm
2 mm
2,3 mm
2,5 mm
3,2 mm
Kvantitet:
1/Förp.
10/Förpackning
5/förpackning
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 5
Paket med 50
Beskrivning
Tillverkad med minsta skaftlängd på 100 mm
- Uttag i slipat glas utan märke
- Fri från alla keramiska märken
- Undviker problem med märkesförkolning vid höga temperaturer som kan ge ett ostädat utseende
- Högkvalitativa fogar tillverkade med noggrannhet som överträffar kraven på ISO 383
- Noggrann avsmalning och fin ytfinish minskar risken för skarv eller läckage
- Med rund profilpärla ovanpå hylsan för extra mekanisk styrka
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 10/Förpackning |
| Typ | Ledhylsa i glas |
| Ledstorlek | 24/29 |
| Tjocklek (engelska) Vägg | 0,08 tum. |
| Tjocklek (metrisk) vägg | 2 mm |