Läs mer
Quickfit™ Glasskarvhylsor
Produktkod. 12455406
Ledstorlek:
14/23
16/7
19/10
19/26
21/12
24/29
29/32
34/35
40/38
45/40
60/46
Tjocklek (metrisk) vägg:
1,5 mm
1,8 mm
2 mm
2,3 mm
2,5 mm
3,2 mm
Kvantitet:
1/Förp.
10/Förpackning
5/förpackning
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 5
Paket med 50
Produktkod. 12455406
Brand: Quickfit SRB29UB
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad med minsta skaftlängd på 100 mm
  • Uttag i slipat glas utan märke
  • Fri från alla keramiska märken
  • Undviker problem med märkesförkolning vid höga temperaturer som kan ge ett ostädat utseende
  • Högkvalitativa fogar tillverkade med noggrannhet som överträffar kraven på ISO 383
  • Noggrann avsmalning och fin ytfinish minskar risken för skarv eller läckage
  • Med rund profilpärla ovanpå hylsan för extra mekanisk styrka
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 10/Förpackning
Typ Ledhylsa i glas
Ledstorlek 29/32
Tjocklek (engelska) Vägg 0,08 tum.
Tjocklek (metrisk) vägg 2 mm