Läs mer
Quickfit™ Glasskarvhylsor
Ledstorlek:
14/23
16/7
19/10
19/26
21/12
24/29
29/32
34/35
40/38
45/40
60/46
Tjocklek (metrisk) vägg:
1,5 mm
1,8 mm
2 mm
2,3 mm
2,5 mm
3,2 mm
Kvantitet:
1/Förp.
10/Förpackning
5/förpackning
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 5
Paket med 50
Beskrivning
Tillverkad med minsta skaftlängd på 100 mm
- Unbadged ground glass sockets
- Free from any ceramic markings
- Avoids problem of badge charring at high temperatures that can give untidy appearance
- High quality joints manufactured to accuracy that surpasses requirements of ISO 383
- Accurate taper and fine surface finish reduce possibility of joint seizure or leakage
- With round profile bead on top of socket for extra mechanical strength
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 10/Förpackning |
| Typ | Glass joint socket |
| Ledstorlek | 16/7 |
| Tjocklek (engelska) Vägg | 0.05 in. |
| Tjocklek (metrisk) vägg | 1,5 mm |
| Material | Borosilicate Glass |