Läs mer
Quickfit™ Skaftankare i glas
Produktkod. 15597980
Change view
Längd (metrisk):
450 mm
600 mm
750 mm
Diameter (metrisk) axel:
6 mm
11 mm
Höjd (metrisk) kniv:
90 mm
135 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Diameter (metrisk) axel Höjd (metrisk) kniv unitSize
15597980 450 mm 6 mm 90 mm Paket med 5
15507990 600 mm 6 mm 135 mm Paket med 5
15517990 750 mm 11 mm 135 mm Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15597980 Leverantör Quickfit Leverantörsnummer ST1/5
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Idealisk att använda med Quickfit™ bredhalsade reaktionsflaskor FR:F-serien.
  • Designad för drift med låg hastighet
  • Idealisk att använda med Quickfit™ bredhalsade reaktionsflaskor FR:F-serien
  • Paddeln följer noga konturen av kolvens väggar
  • Användbar där det är troligt att det ansamlas fast material på väggarna
  • Minsta halsstorlek som krävs för omröraren är 100 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) axel 6 mm
För användning med (utrustning) Quickfit™ bredhalsade reaktionsflaskor FR:F-serien
För användning med (applikation) För drift med låg hastighet
Höjd (metrisk) kniv 90 mm
Längd (metrisk) 450 mm
Typ Omröraraxelankare
Material Borsilikatglas