Läs mer
Quickfit™ Värmeelement
Spänning:
220 V
230 V
Förpackningsstorlek:
1 enhet
Description
- Krompläterat värmeelement
- Inkluderar 2 oberoende återställbara termostater
- Skydda destillationsapparaten i händelse av vattenavbrott
Specifications
Specifications
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Inkluderar | 2 termostater |
| Material | Krompläterad |
| Spänning | 220 V |
| Wattal | 3 kW |
| För användning med (utrustning) | QWS4-serien vattenstill |
| Typ | Värmeelement |