Läs mer
Quickfit™ Sexkantig hålblåst glaspropp
Beskrivning
Idealisk för användning med mätkolvar.
- Den nedre stängda änden av proppen har ''droppspets'' för att säkerställa att vidhäftad vätska återförs till kolven
- Sexkantigt huvud förhindrar att stopparen rullar och ger bra grepp
- Platt huvud gör att proppen kan ställas på änden, vilket förhindrar förorening av markytan
- Ihåligt blåst för att minska vikten
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Volymflaskor |
| Standard konisk fog | 19/10 |
| Material | Glas |
| Produkttyp | Ihålig propp |
Produkttitel
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?