Läs mer
Quickfit™ Sexkantig hålblåst glaspropp
Produktkod. 12481788
Standard konisk fog:
14/23
19/10
45/40
NS 12/21
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
NS 34/35
NS 7/16
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 5
Produktkod. 12481788
Brand: Quickfit TRF698
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Idealisk för användning med mätkolvar.
  • Den nedre stängda änden av proppen har ''droppspets'' för att säkerställa att vidhäftad vätska återförs till kolven
  • Sexkantigt huvud förhindrar att stopparen rullar och ger bra grepp
  • Platt huvud gör att proppen kan ställas på änden, vilket förhindrar förorening av markytan
  • Ihåligt blåst för att minska vikten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Volymflaskor
Kvantitet 5/Pk.
Storlek 34/35
Standard konisk fog NS 34/35
Material Glas
Produkttyp Ihålig propp