Läs mer
Quickfit™ Kromatografikolumn med Rotaflo™ Kran
Längd (metrisk):
500 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Kromatografikolumn |
| Kvantitet | 1 förpackning |
| Diameter (metrisk) Inre | 30 mm |
| Typ | Kolumn |
| Längd (metrisk) | 500 mm |
| Material | Pyrex™ Borosilikatglas |
| Kontakttyper | 29/32 Sockel |
| Inkluderar | GP Rotaflo™ 6 mm avstängningskran |