Läs mer
QuickFit™ Melaminskruvgänga
Stängningsstorlek:
13 mm
18 mm
24 mm
28 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
10,5 till 11,5 mm
18,0 till 19,0 mm
6,0 till 7,0 mm
7,0 till 8,5 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Beskrivning
QuickFit ™malaminskruvförband tätar säkert QuickFit™ skruvgängor av glas
- För användning med Quickfit™ glasskruvgängor
- Melaminskruvlock med öppning upptill
- För att bestämma vilka komponenter som krävs: i) Kontrollera storleken på glasskruvgängan (storleksbeteckning hänvisar till O. D. på gängan inmm) ii) Kontrollera O. D. på provtagningsröret, termometern, sonden etc. som ska föras genom skruvlocket.
Specifica
Specifica
| Diameter (metrisk) Yttre | 6,0 till 7,0 mm |
| Stängningsstorlek | 13 mm |
| Beskrivning | Skruva gänglocket |
| Material | Melamin, plast |
| Kvantitet | 10-pack |
| För användning med (utrustning) | Quickfit™ Glasskruvgängor |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto