Läs mer
Quickfit™ Metallklämmor för sfäriska leder
För användning med (utrustning):
Sfärisk fogstorlek S35
Sfärisk led storlek S13
Sfärisk led storlek S19
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Paket med 5
Beskrivning
- Lämplig för arbete med hög temperatur
- Fjäderbelastad för att säkerställa balanserat positivt tryck på både kul- och hylsan
- Finns i en mängd olika storlekar
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 5/Pk. |
| Typ | Sfärisk ledklämma |
| Material | Nickelpläterad metall |
| För användning med (utrustning) | Sfärisk led storlek S19 |