Läs mer
Pyrex™ Quickfit™ Metallhållarklämmor
Produktkod. 10166304
Change view
Storlek:
FG100
FG50
FG75
Diameter (metrisk) Insida:
50 mm
75 mm
100 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Diameter (metrisk) Insida unitSize
10166304 FG75 75 mm Varje
11312015 FG100 100 mm Varje
12405286 FG50 50 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10166304 Leverantör Pyrex™ Leverantörsnummer JC75F
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd med soxhlet-extraktorer, platta flänslock och reaktionskärl. Pyrex™ Quickfit™ Metallhållarklämmor applicerar positivt tryck på båda ytorna med fjädertrådsdesign.
  • För att fästa platta flänslock till reaktionskolvar med bred hals och odlingskärl
  • Konstruktion i rostfritt stål
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Ledklämma
Material Rostfritt stål
För användning med (utrustning) För modell EX5/75 Soxhlet, 75 mm platt flänshål
För användning med (applikation) Säkring av platta flänslock till reaktionsflaskor med bred hals och odlingskärl
Beskrivning Fjädertrådsdesign
Storlek FG75
Diameter (metrisk) Insida 75 mm