Läs mer
Pyrex™ Quickfit™ Metallhållarklämmor
Produktkod. 12405286
Storlek:
FG100
FG50
FG75
Diameter (metrisk) Insida:
50 mm
75 mm
100 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12405286
Brand: Pyrex™ JC50F
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Använd med soxhlet-extraktorer, platta flänslock och reaktionskärl. Pyrex™ Quickfit™ Metallhållarklämmor applicerar positivt tryck på båda ytorna med fjädertrådsdesign.
  • For securing flat flange lids to wide neck reaction flasks and culture vessels
  • Stainless steel construction
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stil Spring wire design
Kvantitet 1/Pk.
Typ Joint Clamp
Material Stainless Steel
För användning med (utrustning) Glassware with flat flange joints
För användning med (applikation) Securing flat flange lids to wide neck reaction flasks and culture vessels
Beskrivning Spring wire design
Storlek FG50
Diameter (metrisk) Insida 50 mm