Läs mer
Pyrex™ Quickfit™ Metallhållarklämmor
Produktkod. p-8257003
Storlek:
FG100
FG50
FG75
Diameter (metrisk) Insida:
50 mm
75 mm
100 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11312015
Brand: Pyrex™ JC100F
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd med soxhlet-extraktorer, platta flänslock och reaktionskärl. Pyrex™ Quickfit™ Metallhållarklämmor applicerar positivt tryck på båda ytorna med fjädertrådsdesign.
  • För att fästa platta flänslock till reaktionskolvar med bred hals och odlingskärl
  • Konstruktion i rostfritt stål
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 1/Pk.
Typ Ledklämma
Material Rostfritt stål
För användning med (utrustning) Glas med platta flänsförband
För användning med (applikation) Säkring av platta flänslock till reaktionsflaskor med bred hals och odlingskärl
Beskrivning Fjädertrådsdesign
Storlek FG100
Diameter (metrisk) Insida 100 mm