Läs mer
Quickfit™ Microscale Kit
Produktkod. 12414531
Change view
Inkluderar:
Luftkondensor, Mantlad kondensor, Torkrör, Stillhuvud, Termometeradapter, Mottagare, Erlenmeyerkolv 10mL, Erlenmeyerkolv 25mL, Rundbottnad kolv 10mL, Rundbottnad kolv 25mL, Päronformad kolv 10mL, påseformad flaska 10mL, påse 2 kapsyl, 'Pear-formad kolv' ringar, tätningsskivor
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. Inkluderar Förpackningsstorlek
12414531 Luftkondensor, Mantlad kondensor, Torkrör, Stillhuvud, Termometeradapter, Mottagare, Erlenmeyerkolv 10mL, Erlenmeyerkolv 25mL, Rundbottnad kolv 10mL, Rundbottnad kolv 25mL, Päronformad kolv 10mL, påseformad flaska 10mL, påse 2 kapsyl, 'Pear-formad kolv' ringar, tätningsskivor 1 uppsättning
1 options
Produktkod. 12414531 Leverantör Quickfit Leverantörsnummer ML1
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Designad för organisk kemi experiment med milligram kvantiteter av reagens
  • Innehåller 12 föremål av glas som alla har 14/10 fogstorlekar för kompatibilitet
  • Använd kombination av standard Quickfit™ slipade glasfogar tillsammans med gängade kopplingar, tätande O-ringar och plastskruvlock
  • Skruvgänganslutningssystem eliminerar behovet av fett, sparar utrymme, använder klämmor och minskar avsevärt risken för att glasföremål lossnar under reaktioner
  • Tillåter konstruktion av många sammansättningar inklusive återflöde, destillation, fuktkänsliga reaktioner och fraktionerad destillation
  • Inrymt i robust Gratnells bricka med skyddande skuminsats
Specifikationer
Inkluderar Luftkondensor, Mantlad kondensor, Torkrör, Stillhuvud, Termometeradapter, Mottagare, Erlenmeyerkolv 10mL, Erlenmeyerkolv 25mL, Rundbottnad kolv 10mL, Rundbottnad kolv 25mL, Päronformad kolv 10mL, påseformad flaska 10mL, påse 2 kapsyl, 'Pear-formad kolv' ringar, tätningsskivor
Produkttyp Microscale Kit