Läs mer
Quickfit™ Multipelglas skarvadapter med tre halsar
Konstorlek:
24/29
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Med tre halsar:
- Två vertikala
- En på 45°
Specifikationer
Specifikationer
| Konstorlek | 24/29 |
| Produkttyp | Flera adapter |