Läs mer
Quickfit™ Flera glasskarvadapter med två halsar
Standard konisk led nr.:
19/26
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Med två halsar: En vertikal, en vinklad i 45°
Specifikationer
Specifikationer
| Konstorlek | 19/26 |
| Material | Borsilikatglas |
| Produkttyp | Glasskarvadapter |
| Kvantitet | 1/Pk. |
| Standard konisk led nr. | 19/26 |