Läs mer
Scilabware Quickfit™ Flera glasfogadapter med två parallella halsar
Produktkod. 12021603
Change view
Konstorlek:
14/23
19/26
24/29
29/32
Standard konisk led nr.:
14/23
19/26
24/29
29/32
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Konstorlek Standard konisk led nr. Förpackningsstorlek
12021603 24/29 19/26 Varje
12001603 14/23 14/23 Varje
12425306 29/32 29/32 Varje
12011603 19/26 19/26 Varje
12031603 24/29 24/29 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 12021603 Leverantör Scilabware Leverantörsnummer MA1/3
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    743.00 SEK
    609.30 SEK / Paket med 1
    Save 133.70 SEK
    17% Av
Beräknad leverans: 15-01-2027
Koppla ihop två apparater tätt. De QuickFit™ skarvadapter för flera glas med två parallella halsar är det perfekta valet.
Koppla ihop två apparater tätt. De QuickFit™ skarvadapter för flera glas med två parallella halsar är det perfekta valet.
  • Med två parallella halsar
Specifikationer
Konstorlek 24/29
Material Borsilikatglas
Produkttyp Flerhalsad adapter
Standard konisk led nr. 19/26