Läs mer
Scilabware Quickfit™ Flera glasfogadapter med två parallella halsar
Konstorlek:
14/23
19/26
24/29
29/32
Standard konisk led nr.:
14/23
19/26
24/29
29/32
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Koppla ihop två apparater tätt. De QuickFit™ skarvadapter för flera glas med två parallella halsar är det perfekta valet.
•Med två parallella halsar
Specifikationer
Specifikationer
| Konstorlek | 24/29 |
| Material | Borsilikatglas |
| Produkttyp | Flerhalsad adapter |
| Standard konisk led nr. | 24/29 |