Läs mer
Quickfit™ Organisk kemi Set
Produktkod. 12103112
Change view
Inkluderar:
Fem föremål av glas inkluderar 50 ml päronformad kolv, två destillationshuvuden, tre Liebig-kondensorer, fyra skruvlocksadaptrar, fem mottagare adapter
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Inkluderar Förpackningsstorlek
12103112 Fem föremål av glas inkluderar 50 ml päronformad kolv, två destillationshuvuden, tre Liebig-kondensorer, fyra skruvlocksadaptrar, fem mottagare adapter Varje
1 options
Produktkod. 12103112 Leverantör Quickfit Leverantörsnummer 29BU/M
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2330.00 SEK
    1797.02 SEK / Paket med 1
    Save 532.98 SEK
    22% Av
Beräknad leverans: 02-12-2026
Startpaket - idealiskt för att introducera eleverna till de viktigaste teknikerna för preparativ organisk kemi
  • Startpaket - idealiskt för att introducera eleverna till de viktigaste teknikerna för preparativ organisk kemi
  • Innehåller 5 föremål av glas alla med storlek 14/23 Quickfit™ slipade glasfogar - ger maximal flexibilitet
  • Skala baserad på utgångsmaterialmängder upp till 30g
  • Både återflödes- och destillationsaggregat kan konstrueras
  • Inrymt i en robust kartong med skumgummifoder för produktskydd
Specifikationer
Produkttyp Organisk kemi kit
Inkluderar Fem föremål av glas inkluderar 50 ml päronformad kolv, två destillationshuvuden, tre Liebig-kondensorer, fyra skruvlocksadaptrar, fem mottagare adapter
För användning med (applikation) Idealisk för att introducera eleverna till de viktigaste teknikerna för preparativ organisk kemi