Läs mer
Quickfit™ Päronformad glastratt med glasnyckel och skaft med kon
Produktkod. 12000083
Change view
Kapacitet (metrisk):
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
Konstorlek:
14/23
19/26
24/29
Förpackningsstorlek:
Varje
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Konstorlek unitSize
12000083 50 ml 14/23 Varje
12020083 250 ml 19/26 Varje
12428856 500 ml 24/29 Varje
12090073 25 ml 14/23 Varje
12438846 50 ml 19/26 Varje
12408856 500 ml 19/26 Varje
12468846 100 ml 19/26 Varje
12448846 100 ml 14/23 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 12000083 Leverantör Quickfit Leverantörsnummer D2/11
Beräknad leverans: 14-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning i vätske-vätskeextraktioner för att separera (fördela) komponenterna i en blandning i två oblandbara lösningsmedelsfaser med olika densiteter.
  • Överensstämmer med ISO 4800 Typ 2
  • Trattstam med kon för enkel anslutning till Quickfit™ flaskor etc
  • Kran har utbytbar glasnyckel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) Överst 50mm
Kapacitet (metrisk) 50 ml
Material Borsilikatglas
Certifikat och efterlevnad ISO 4800
Konstorlek 14/23
Lednummer 14/23
Kvantitet 1PK
Kran 1,5 mm; Glas
Produkttyp Separerande tratt