Läs mer
Quickfit™ Päronformad glastratt med glasnyckel och skaft med kon
Produktkod. 12438846
Kapacitet (metrisk):
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
Konstorlek:
14/23
19/26
24/29
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12438846
Brand: Quickfit D2/12
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
För användning i vätske-vätskeextraktioner för att separera (fördela) komponenterna i en blandning i två oblandbara lösningsmedelsfaser med olika densiteter.
  • Complies with ISO 4800 Type 2
  • Funnel stem with cone to allow easy connection to Quickfit™ flasks etc
  • Stopcock features interchangeable glass key
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) Överst 50mm
Kapacitet (metrisk) 50 ml
Material Borosilicate Glass
Certifikat och efterlevnad ISO 4800
Konstorlek 19/26
Lednummer 19/26
Kvantitet 1PK
Kran 1.5mm; Glass
Produkttyp Separating funnel