Läs mer
Quickfit™ Päronformad glastratt med glasnyckel och skaft med kon
Produktkod. 12448846
Kapacitet (metrisk):
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
Konstorlek:
14/23
19/26
24/29
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12448846
Brand: Quickfit D2/21
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning i vätske-vätskeextraktioner för att separera (fördela) komponenterna i en blandning i två oblandbara lösningsmedelsfaser med olika densiteter.
  • Överensstämmer med ISO 4800 Typ 2
  • Trattstam med kon för enkel anslutning till Quickfit™ flaskor etc
  • Kran har utbytbar glasnyckel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) Överst 60mm
Kapacitet (metrisk) 100 ml
Material Borsilikatglas
Certifikat och efterlevnad ISO 4800
Konstorlek 14/23
Lednummer 14/23
Kvantitet 1PK
Kran 1,5 mm; Glas
Produkttyp Separerande tratt