Läs mer
Quickfit™ Päronformad glastratt med glasnyckel och skaft med kon
Produktkod. 12468846
Change view
Kapacitet (metrisk):
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
Konstorlek:
14/23
19/26
24/29
Förpackningsstorlek:
Varje
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Konstorlek Förpackningsstorlek
12468846 100 ml 19/26 Varje
12000083 50 ml 14/23 Varje
12020083 250 ml 19/26 Varje
12428856 500 ml 24/29 Varje
12090073 25 ml 14/23 Varje
12438846 50 ml 19/26 Varje
12408856 500 ml 19/26 Varje
12448846 100 ml 14/23 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 12468846 Leverantör Quickfit Leverantörsnummer D2/22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1365.00 SEK
    1145.09 SEK / Paket med 1
    Save 219.91 SEK
    16% Av
Beräknad leverans: 03-11-2026
För användning i vätske-vätskeextraktioner för att separera (fördela) komponenterna i en blandning i två oblandbara lösningsmedelsfaser med olika densiteter.
  • Överensstämmer med ISO 4800 Typ 2
  • Trattstam med kon för enkel anslutning till Quickfit™ flaskor etc
  • Kran har utbytbar glasnyckel
Specifikationer
Diameter (metrisk) Överst 60mm
Kapacitet (metrisk) 100 ml
Material Borsilikatglas
Certifikat och efterlevnad ISO 4800
Konstorlek 19/26
Lednummer 19/26
Kvantitet 1PK
Kran 1,5 mm; Glas
Produkttyp Separerande tratt