Läs mer
Quickfit™ Grismottagare
Konstorlek:
14/23
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Tillåter upp till tre flaskor* ska anslutas till ett kondensoruttag
- Genom att vrida adaptern lätt läggs en ny kolv till destillatet
- Med sidoarm för anslutning till vakuumförsörjning
Specifikationer
Specifikationer
| Konstorlek | 14/23 |
| För användning med (utrustning) | Kolv |
| Höjd (engelska) | 4,33 tum. |
| Höjd (metrisk) | 110mm |
| Inkluderar | Sidoarm |
| Material | Borsilikatglas |
| Produkttyp | Böj adapter |