Läs mer
Quickfit™ Vanligt luft/strömrör
:
Passar storlek: 13 tråd; Längd: 325mm; Utvändig diameter: 7 mm; Antal: 5
Beskrivning
Fäst detta glasrör till ™Quickfit termometer/inloppsadaptrar. Quickfit™ Plain Air/Stream Tube med jet gör ett perfekt val.
- Vanligt borosilikatglasrör med stråle
- Designad för att passa sortimentet av Quickfit™ termometer/inloppsadaptrar med gänga storlek 13
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Borsilikatglas |
| Diameter (engelska) Yttre | 0,27 tum. |
| Diameter (metrisk) Yttre | 7 mm |
| Total längd (engelska) | 12,7 tum. |
| Total längd (metrisk) | 325 mm |
| För användning med (applikation) | Passa utbudet av Quickfit™ termometer/inloppsadaptrar |
| Inkluderar | Jet |
| Produkttyp | Vanligt rör |