Läs mer
Quickfit™ Plain Bend Delivery Receiver
Höjd (metrisk):
90 mm
100 mm
110 mm
125 mm
140 mm
Konstorlek:
14/23
19/26
24/29
29/32
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
Beskrivning
Quickfit™ Plain Bend Delivery Receiver-adaptrar finns i en rad konstorlekar.
- Vanlig böj utan ventil
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Borsilikatglas |
| Höjd (metrisk) | 100 mm |
| Höjd (engelska) | 3,9 tum. |
| Konstorlek | 19/26 |
| Produkttyp | Mottagaradapter |