Läs mer
Quickfit™ Vanliga matsmältningsrör
Produktkod. 10459160
Change view
Diameter (metrisk) Yttre:
26 mm
42 mm
Beskrivning:
Kapacitet: 100 ml
Kapacitet: 250 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Yttre Beskrivning unitSize
10459160 26 mm Kapacitet: 100 ml Paket med 5
12425436 42 mm Kapacitet: 250 ml Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10459160 Leverantör Quickfit Leverantörsnummer TT100/26
Erbjudanden på tillförlitliga laboratorieglasvaror
Använd kampanjkoden 28509
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 02-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning med blockvärmare
  • Med enkel pärlhals
  • Tillverkad av borosilikatglas för högsta kemiska och termiska hållbarhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Kapacitet: 100 ml
Material Borosilikatglas (3.3)
Diameter (metrisk) Yttre 26 mm
Total längd (metrisk) 300 mm
Produkttyp Matsmältningsrör